Kluczowe dokumenty
SYNF351430M
Synthware fritted filter tube with glass stopcocks
joint: ST/NS 14/20, disc O.D. 30 mm, porosity: medium
Synonim(y):
Synthware F351430M, rurki filtracyjne z karbowanym dyskiem
Wybierz wielkość
1 EA
1070,00 zł
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1070,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
colorless tube
glass tube
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F351430M
śr. zewn. dysku
30 mm
Opis ogólny
Z dwoma szklanymi korkami o średnicy 2 mm wyposażonymi w urządzenia utrzymujące stałe ciśnienie.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)