Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 each | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 230,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 396,00 zł |
5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1310,00 zł |
10 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2040,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
230,00 zł
biological source
synthetic
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
agency
follows IFRA guidelines, meets purity specifications of JECFA
reg. compliance
EU Regulation 1223/2009, EU Regulation 1334/2008 & 178/2002, FCC, FDA 21 CFR 117, FDA 21 CFR 172.515
assay
≥98%
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
93-94 °C/18 mmHg (lit.)
density
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
fragrance allergen
no known allergens
organoleptic
apple; green; melon; fruity; sweet
SMILES string
CCOC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C7H12O3/c1-3-10-7(9)5-4-6(2)8/h3-5H2,1-2H3
InChI key
GMEONFUTDYJSNV-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98%, FCC, FG | description 99% | description natural, ≥98%, FG | description ≥98.0% |
| grade Fragrance grade, FG, Kosher, Halal | grade - | grade Fragrance grade, FG, Halal, Kosher, natural | grade - |
| organoleptic apple; green; melon; fruity; sweet | organoleptic - | organoleptic apple; fresh; green; melon; fruity; sweet | organoleptic - |
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source - |
| food allergen no known allergens | food allergen - | food allergen no known allergens | food allergen - |
| assay ≥98% | assay 99% | assay ≥98% | assay ≥98.0% |
| agency follows IFRA guidelines, meets purity specifications of JECFA | agency - | agency follows IFRA guidelines, meets purity specifications of JECFA | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl levulinate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?