Merck
W218618
Sigma-Aldrich
Butyl butyrate
≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
Butanoic acid butyl ester, Butyl butanoate
Wybierz wielkość
1 KG
198,00 zł
W218618-SAMPLE-K
220,00 zł
9 KG
822,00 zł
198,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KG
198,00 zł
W218618-SAMPLE-K
220,00 zł
9 KG
822,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2COO(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.21
Numer FEMA:
2186
Beilstein:
1747101
Numer WE:
Nr Rady Europy:
268
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.042
NACRES:
NA.21
198,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.406 (lit.)
tw
164-165 °C (lit.)
gęstość
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; fruity; sweet
ciąg SMILES
CCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7-10-8(9)6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
XUPYJHCZDLZNFP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
124.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51.6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ana I S Brígida et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 146(1-3), 173-187 (2008-04-19)
An agroindustrial residue, green coconut fiber, was evaluated as support for immobilization of Candida antarctica type B (CALB) lipase by physical adsorption. The influence of several parameters, such as contact time, amount of enzyme offered to immobilization, and pH of
Ariela Veloso de Paula et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 160(4), 1146-1156 (2009-03-06)
Seven food grade commercially available lipases were immobilized by covalent binding on polysiloxane-polyvinyl alcohol (POS-PVA) hybrid composite and screened to mediate reactions of industrial interest. The synthesis of butyl butyrate and the interesterification of tripalmitin with triolein were chosen as
Corjan van den Berg et al.
Biotechnology and bioengineering, 110(1), 137-142 (2012-07-27)
The recovery of 1-butanol from fermentation broth is energy-intensive since typical concentrations in fermentation broth are below 20 g L(-1). To prevent butanol inhibition and high downstream processing costs, we aimed at producing butyl esters instead of 1-butanol. It is
Andrew S French et al.
Chemical senses, 32(7), 681-688 (2007-06-15)
Sensory receptors often receive strongly dynamic, or time varying, inputs in their natural environments. Characterizing their dynamic properties requires control and measurement of the stimulus over a frequency range that equals or exceeds the receptor response. Techniques for dynamic stimulation
F Borzeix et al.
Enzyme and microbial technology, 14(10), 791-797 (1992-10-01)
The kinetics of butyl butyrate synthesis by a lipase from Mucor miehei in different types of organic media were investigated. The three systems studied were a microaqueous medium containing enzyme in suspension in hexane, a water-hexane two-phase system, and reverse