Przejdź do
C112402
Cyclopentanone
≥99%, liquid, suitable for synthesis, ReagentPlus®
Synonim(y):
Adipic ketone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
179,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
596,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H8(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.12
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-435-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605573
Assay:
≥99%
Bp:
130-131 °C (lit.)
179,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Cyclopentanone, ReagentPlus®, ≥99%
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
liquid
dilution
(for general lab use)
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
density
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
O=C1CCCC1
InChI
1S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-4H2
InChI key
BGTOWKSIORTVQH-UHFFFAOYSA-N
General description
Cyclopentanone is cyclic ketone. Baeyer-Villiger-oxidation of cyclopentanone using aqueous hydrogen peroxide containing 30% H2O2, solid acid catalysts has been studied. Microwave spectra of cyclopentanone has been reported. Transformation of furfural (FFA) to cyclopentanone (CPO) by various methods has been reported. Unimolecular degradation pathways of cyclopentanone have been studied.
Application
Cyclopentanone was used to design an absorbing fluorescent filter for fluorescent imaging system.
It may be used in the following studies:
  • Preparation of (2E,5E)-2,5-bis(4-(azidomethyl)benzylidene) cyclopentanone, via cross-aldol condensation.
  • Preparation of symmetrical C-5 curcuminoids by reacting with substituted benzaldehyde via Claisen-Schmidt condensation.
  • As an electron pair donor to stabilize allyl and vinyl cations during intramolecular carbohydroxylation of alkynes.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
08299W391018802670
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
analytical standard
description
≥99%, FG
description
for synthesis
assay
≥99%
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99%
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
density
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
bp
130-131 °C (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
bp
131 °C/1013 hPa
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
refractive index
n20/D 1.437
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
refractive index
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclopentanone
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
flash_point_f
81.5 °F
flash_point_c
27.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?