Merck
W272000
Sigma-Aldrich
Methyl 3-(methylthio)propionate
≥98%, FG
Synonim(y):
Methyl 3-(methylmercapto)propionate
Wybierz wielkość
W272000-SAMPLE-K
220,00 zł
250 G
616,00 zł
1 KG
918,00 zł
5 KG
2860,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W272000-SAMPLE-K
220,00 zł
250 G
616,00 zł
1 KG
918,00 zł
5 KG
2860,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SCH2CH2COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.20
Numer FEMA:
2720
Beilstein:
1745077
Numer WE:
Nr Rady Europy:
428
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
12.002
NACRES:
NA.21
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
(EU Regulation 1223/2009)
(follows IFRA guidelines)
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.465 (lit.)
tw
74-75 °C/13 mmHg (lit.)
gęstość
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
garlic; onion; vegetable; sulfurous; tomato
ciąg SMILES
COC(=O)CCSC
InChI
1S/C5H10O2S/c1-7-5(6)3-4-8-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
DMMJVMYCBULSIS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methyl 3-(methylthio)propionate is a sulfur-containing flavor compound found in pineapple[1], muskmelon[2] and strawberries.[3]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The significance of volatile sulfur compounds in food flavors: An overview.
McGorrin RJ.
ACS Symp. Ser., 1068, 3-31 (2011)
Changes in strawberry volatile sulfur compounds due to genotype, fruit maturity and sample preparation.
Du X, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 27(6), 398-404 (2012)
High-impact sulfur-containing flavor compounds [J].
Bao-Guo S.
Food Sci. Technol., 7, 063-063 (2006)
Volatile components in aqueous essence and fresh fruit of Cucumis melo cv. Athena (muskmelon) by GC-MS and GC-O.
Jordan MJ, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(12), 5929-5933 (2001)
Yuwadee Ackarabanpojoue et al.
Journal of food science, 80(5), E998-1004 (2015-04-02)
This study aimed at investigating the effect of nitrate removal from pineapple juice by electrodialysis (ED) on selected properties of the ED-treated juice. Single-strength pineapple juice with reduced pulp content was treated by ED to reduce the nitrate concentration to