Przejdź do
528013
Dimethyl disulfide
≥99%
Synonim(y):
DMDS, Methyl disulfide
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
123,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
445,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3SSCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.20
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-871-0
Beilstein/REAXYS Number:
1730824
MDL number:
Assay:
≥99%
123,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.24 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
22 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
autoignition temp.
>572 °F
expl. lim.
16 %
availability
available only in EU
refractive index
n20/D 1.525 (lit.)
bp
109 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
density
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
disulfide
SMILES string
CSSC
InChI
1S/C2H6S2/c1-3-4-2/h1-2H3
InChI key
WQOXQRCZOLPYPM-UHFFFAOYSA-N
Application
Dimethyl disulfide can be used:
  • For the sulfidation of WS2 nanoparticles during the preparation of WS2/SBA15 mesoporous silica composite.
  • In the copper-catalyzed sulfenylation of 2,3-allenoic acids to afford 4-sulfenylated butenolides.
  • To synthesize various aryl sulfides by nickel-catalyzed thiolation of aryl iodides.
  • Along with triflic anhydride, as a promoter for glycosylation reaction.
  • In the copper-catalyzed 1,2-hydroxysulfenylation of alkenes to synthesize 1,2-acetoxysulfides.
  • In the synthesis of sulfur containing polycyclic aromatic hydrocarbons such as dibenzoannelated tetrathienoacene.
Legal Information
Product of Arkema
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W35360468986E26223
assay
≥99%
assay
≥98%
assay
≥98.5% (GC)
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
109 °C (lit.)
bp
109 °C (lit.)
bp
109 °C (lit.)
bp
151-153 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
mp
-
refractive index
n20/D 1.525 (lit.)
refractive index
n20/D 1.525 (lit.)
refractive index
n20/D 1.525 (lit.), n20/D 1.525-1.529
refractive index
n20/D 1.506 (lit.)
density
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl disulfide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Upper respiratory tract
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
59.0 °F - closed cup
flash_point_c
15 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)