Merck
471577
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfide
Dimethyl sulfide
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
≥99%
Synonim(y):
DMS, Methyl sulfide
Wybierz wielkość
25 ML
207,00 zł
250 ML
381,00 zł
1 L
451,00 zł
207,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
207,00 zł
250 ML
381,00 zł
1 L
451,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
62.13
Beilstein:
1696847
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
207,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
2.1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
26.24 psi ( 55 °C)
7.79 psi ( 20 °C)
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
402 °F
granice wybuchowości
19.7 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435 (lit.)
bp
38 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 7.28 g/L at 20 °C
gęstość
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
thioether
ciąg SMILES
CSC
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
Klucz InChI
QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Dimethyl sulfide (DMS) is a biogenic sulfur compound[1] that is released from the ocean to the atmosphere.[2] It forms the main component of the global sulfur cycle.[1][2] The thermal decomposition behavior of dimethyl sulfide in gas phase has been investigated in a static system at 681-723K.[3] The mechanism of its photochemical oxidation in atmosphere has been described.[2] The rate constant of the gas phase reaction between OH radicals and DMS have been determined by relative rate methods and flash photolysis technique.[4] The differential Raman cross section, σDMS at different excitation wavelengths has been measured.[1] The adsorption of DMS on activated carbons (ACs) has been reported to take place by hydrogen bonding.[5]
Zastosowanie
  • Characterization of the aroma-active compounds in Xiaokeng green tea by three pretreatment methods combined with gas chromatography-olfactometry (GC-O).: This study identified and characterized the aroma-active compounds in Xiaokeng green tea, highlighting the significant role of dimethyl sulfide as a contributor to its unique aroma profile (Gan et al., 2024).
  • Novel insights into dimethylsulfoniopropionate cleavage by deep subseafloor fungi.: This article provides new insights into the metabolic pathways of deep-sea fungi, focusing on the cleavage of dimethylsulfoniopropionate (DMSP) and subsequent production of dimethyl sulfide, impacting sulfur cycling in marine ecosystems (Liu et al., 2024).
  • Adsorption Mechanism and Regeneration Performance of Calcined Zeolites for Hydrogen Sulfide and Its Application.: The study explores the use of calcined zeolites for the adsorption of hydrogen sulfide, a precursor to dimethyl sulfide, and discusses the material′s regeneration performance for industrial applications (Zha et al., 2024).
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-32.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-36 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The pyrolysis of dimethyl sulfide, kinetics and mechanism.
Shum LGS and Benson SW.
International Journal of Chemical Kinetics, 17(7), 749-761 (1985)
Adsorption of dimethyl sulfide vapors by activated carbons.
Goyal M, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 322(1), 164-169 (2008)
The reaction of OH radicals with dimethyl sulfide.
Wallington TJ, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 18(8), 837-846 (1986)
Differential Raman cross section of dimethyl sulfide.
Barletta RE and Roe CH.
Journal of Raman Spectroscopy, 42(1), 117-121 (2011)
Yin F, et al.
Journal of Atmospheric Chemistry, 11(4), 309-364 (1990)
Questions
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review