Przejdź do
I22005
Isopropyl disulfide
96%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(CH3)2CH]2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.31
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
224-225-0
MDL number:
Assay:
96%
Quality Segment
assay
96%
refractive index
n20/D 1.4906 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
density
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)SSC(C)C
InChI
1S/C6H14S2/c1-5(2)7-8-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI key
LZAZXBXPKRULLB-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
64.4 °F - closed cup
flash_point_c
18 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
4253-89-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)