Kluczowe dokumenty
317691
Allyl disulfide
technical grade, 80%
Synonim(y):
Diallyl disulfide
Wybierz wielkość
246,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
246,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
gęstość pary
>5 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 20 °C)
Próba
80%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.541 (lit.)
bp
180-195 °C (lit.)
gęstość
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
disulfide
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=CCSSCC=C
InChI
1S/C6H10S2/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
Klucz InChI
PFRGXCVKLLPLIP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?