Merck
W310212
Sigma-Aldrich
Isovaleric acid
greener alternative
natural, ≥98%, FG
Synonim(y):
3-Methylbutanoic acid, 3-Methylbutyric acid
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
Numer FEMA:
3102
Beilstein:
1098522
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
8.008
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
ciśnienie pary
0.38 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98%
temp. samozapłonu
824 °F
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.403 (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
gęstość
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
cheese; fatty; acidic; sour
ciąg SMILES
CC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
Klucz InChI
GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jechan Lee et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 230, 81-86 (2017-06-27)
This study lays great emphasis on establishing a reliable analytical platform to quantify and specify volatile fatty acids (VFAs) in the aqueous phase by derivatizing VFAs into their corresponding alkyl esters via thermally-induced rapid esterification (only 10 s reaction time). To
Eilhann E Kwon et al.
Environmental research, 183, 109199-109199 (2020-02-07)
In this study, it is introduced a sustainable synthetic route of alkyl esters, considered value-added industrial chemicals and fuels, from volatile fatty acids (VFAs) that can potentially be generated from organic waste. In the presence of a porous carbon material
Wolfgang R Mukabana et al.
Journal of chemical ecology, 38(3), 235-244 (2012-03-20)
Estimating the biting fraction of mosquitoes is of critical importance for risk assessment of malaria transmission. Here, we present a novel odor-based tool that has been rigorously assessed in semi-field assays and traditional African villages for estimating the number of
Zoey P Zahorodny Duggan et al.
Journal of comparative physiology. B, Biochemical, systemic, and environmental physiology, 179(6), 783-798 (2009-04-18)
Fat bodies in the heads of toothed whales, which serve to transmit and receive sound, represent extraordinary examples of physiological specialization in adipose tissues among mammals, yet we know surprisingly little about their biochemical composition. We describe the spatial distributions
Georg F Hoffmann et al.
European journal of pediatrics, 163(2), 76-80 (2004-01-10)
The lack of epidemiological data on the frequency and/or burden of organic acidurias (OA) and mitochondrial fatty acid transport and oxidation disorders (mtFATOD) is one reason for hesitation to expand newborn screening (NBS) by tandem mass spectrometry (MS-MS). From 1999