Przejdź do
1.10888
Dwuwodzian soli sodowej kwasu dichloroizocyjanurowego
GR for analysis
Synonim(y):
Sól sodowa 1,3-dichloro-1,3,5-triazyny-2,4,6-trionu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3Cl2N3NaO3 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.98
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
220-767-7
NACRES:
NA.21
MDL number:
Form:
solid
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
solid
potency
550-1600 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
252 °C (decomposition)
solubility
236.8 g/L
density
1.97 g/cm3 at 25 °C
bulk density
980 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].ClN1C(=O)[N-]C(=O)N(C1=O)Cl.O.O
InChI
1S/C3HCl2N3O3.Na.2H2O/c4-7-1(9)6-2(10)8(5)3(7)11;;;/h(H,6,9,10);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI key
PYILKOIEIHHYGD-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Oznaczenie (jodometryczne, obliczone na wysuszonej substancji): ≥ 98,0 %
Tożsamość (spektrum Ramana): odpowiada
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,001 %
Fe (żelazo): ≤ 0,005 %
Strata przy suszeniu (105°C): 9.0 - 16.0 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
110887820670822145
description
GR for analysis
description
-
description
for synthesis
description
for synthesis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
236.8 g/L
solubility
236.8 g/L
solubility
2000 g/L
solubility
170 g/L
mp
252 °C (decomposition)
mp
252 °C (decomposition)
mp
60 °C
mp
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
density
1.97 g/cm3 at 25 °C
density
1.97 g/cm3 at 25 °C
density
-
density
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
supp_hazards
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)