Merck
W274704
Sigma-Aldrich
Methional
≥97%, FG
Synonim(y):
3-(Methylthio)propionaldehyde, 3-(Methylmercapto)propionaldehyde, 3-(Methylthio)propanal, Methional, NSC 15874
Wybierz wielkość
W274704-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
1050,00 zł
5 KG
3530,00 zł
25 KG
16 140,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W274704-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
1050,00 zł
5 KG
3530,00 zł
25 KG
16 140,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SCH2CH2CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.17
Numer FEMA:
2747
Beilstein:
1739289
Numer WE:
Nr Rady Europy:
125
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
12.001
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
>1 (vs air)
ciśnienie pary
760 mmHg ( 165 °C)
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.483 (lit.)
bp
165-166 °C (lit.)
gęstość
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
creamy; vegetable; earthy; potato; tomato
ciąg SMILES
CSCCC=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-6-4-2-3-5/h3H,2,4H2,1H3
Klucz InChI
CLUWOWRTHNNBBU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methional is the main sulfur-containing flavor compound in potatoes.[1]
Zastosowanie
  • Characterization of key aroma compounds of fried pepper sauce under different pretreatment processes.: This study identifies the key aroma compounds in fried pepper sauce, highlighting methional′s role in contributing to the sauce′s overall flavor profile. The research underscores methional′s importance in food chemistry and its potential applications in flavor enhancement and food product development (Luo et al., 2024).
Działania biochem./fizjol.
Odor at 0.1%
Taste at 5 ppb-5 ppm
Inne uwagi
Natural occurrence: Asparagus, baked potato, beans, beer, cheddar cheese, cooked chicken, macadamia nut, peanuts and potato chips.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Escudero et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 48(9), 4268-4272 (2000-09-20)
A young white wine that had undergone spontaneous oxidation and showed a strong off-flavor reminiscent of cooked vegetables was demixed by salting out to obtain an ethanolic extract that retained the off-flavor of the wine, as was demonstrated by sensory
Kerstin Burseg et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 57(19), 9086-9090 (2009-09-19)
A novel technology (Olfactoscan screening) was applied to screen for volatiles including saturated aldehydes that mask the perception of methional, an off-flavor commonly found in orange juice. For the screening experiment, methional odor pulses were generated by an olfactometer and
F Amárita et al.
FEMS microbiology letters, 204(1), 189-195 (2001-10-30)
Lactic acid bacteria were screened for methional production from 4-methylthio-2-ketobutanoate. Only Lactococcus lactis IFPL730 produced high amounts of methional. It was demonstrated that production of this compound was an exclusively enzymatic reaction. The present work describes for the first time
Rong Di et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 51(19), 5695-5702 (2003-09-04)
The primary flavor compound in potato, methional, is synthesized from methionine by the Strecker degradation reaction. A major problem associated with potato processing is the loss of methional. Methional or its precursor, methionine, is not added back during potato processing
M Murata et al.
Japanese journal of cancer research : Gann, 90(3), 268-275 (1999-06-08)
Adduct formation has been considered to be a major causal factor of DNA damage by carcinogenic heterocyclic amines. By means of experiments with 32P-labeled DNA fragments and an electrochemical detector coupled to a high-pressure liquid chromatograph, we investigated whether the