Merck
W205508
Sigma-Aldrich
Isoamyl acetate
≥95%, FCC, FG
Synonim(y):
Isopentyl acetate, Acetic acid 3-methylbutyl ester, Isoamyl acetate
Wybierz wielkość
W205508-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
329,00 zł
4 KG
1190,00 zł
20 KG
1840,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W205508-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
329,00 zł
4 KG
1190,00 zł
20 KG
1840,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COOCH2CH2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.18
Numer FEMA:
2055
Beilstein:
1744750
Numer WE:
Nr Rady Europy:
214
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.024
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
banana; fruity; sweet
klasa czystości:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
pochodzenie biologiczne:
synthetic
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
4.5 (vs air)
ciśnienie pary
5 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥95%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
680 °F
granice wybuchowości
7.5 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4 (lit.)
bp
142 °C/756 mmHg (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
gęstość
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
banana; fruity; sweet
ciąg SMILES
CC(C)CCOC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Isoamyl acetate has been identified as one of the main volatile aroma constituents in banana fruit[1] and jackfruit.[2] It is also formed during the fermentation of wine.[3][4]
Zastosowanie
  • Gradually supply of isoamyl alcohol increases the isoamyl acetate production in solid-state fermentation.: This study explores the enhancement of isoamyl acetate production through the gradual supply of isoamyl alcohol during solid-state fermentation, highlighting its potential in biotechnological applications (Sainz-Mellado et al., 2023).
  • Characterization of the flavor and nutritional value of coconut water vinegar based on metabolomics.: This research uses metabolomics to characterize the flavor and nutritional value of coconut water vinegar, identifying isoamyl acetate as a key flavor compound, emphasizing its significance in food chemistry (Xu et al., 2022).
  • Green Synthesis of the Flavor Esters with a Marine Candida parapsilosis Esterase Expressed in Saccharomyces cerevisiae.: The study investigates the green synthesis of flavor esters, including isoamyl acetate, using a marine-derived esterase expressed in Saccharomyces cerevisiae, demonstrating an eco-friendly approach to ester production (Xue et al., 2020).
  • Untargeted and targeted metabolomics strategy for the classification of strong aroma-type baijiu (liquor) according to geographical origin using comprehensive two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry.: This paper employs advanced metabolomics techniques to classify baijiu based on geographical origin, identifying isoamyl acetate as a significant marker for flavor profiling (Song et al., 2020).
  • The fungal aroma gene ATF1 promotes dispersal of yeast cells through insect vectors.: The research identifies the role of the ATF1 gene in the production of isoamyl acetate, which aids in the dispersal of yeast cells by attracting insect vectors, providing insights into microbial ecology and aroma compound production (Christiaens et al., 2014).
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
91.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
33 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Influence of wine fermentation temperature on the synthesis of yeast-derived volatile aroma compounds.
Molina AM, et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, 77(3), 675-687 (2007)
Analysis of volatile compounds in five jackfruit (Artocarpus heterophyllus L.) cultivars using solid-phase microextraction (SPME) and gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry (GC-TOFMS).
Ong BT, et al
J. Food Compos. Anal., 21(5), 416-422 (2008)
Isoamyl acetate?a key fermentation volatile of wines of Vitis vinifera cv Pinotage.
Van Wyk CJ, et al.
American Journal of Enology and Viticulture, 30(3), 167-173 (1979)
L-leucine as a precursor of isoamyl alcohol and isoamyl acetate, volatile aroma constituents of banana fruit discs
Myers MJ, et al.
Phytochemistry, 9(8), 1693-1700 (1970)
Jordan M Ross et al.
Frontiers in behavioral neuroscience, 13, 164-164 (2019-08-06)
The olfactory bulb (OB) receives significant cholinergic innervation and widely expresses cholinergic receptors. While acetylcholine (ACh) is essential for olfactory learning, the exact mechanisms by which ACh modulates olfactory learning and whether it is specifically required in the OB remains
Questions
  1. Dear sir, Would like to find out if IsoAmyl Acetate considered as safe for feed additives in animals by different veterinerian organization? Thanks
    1 answer
    1. This product is a certified food-grade product and would be suitable as a food additive for human and animal comsumption. The certified food-grade products undergo scientific analysis and dedicated testing to provide safe and high-quality chemicals for product formulation and development. This compound is typically used as a flavoring in sweets food, adding a fruity flavor. It is not typically used in the animal feed industry, however the quality level of the product is suitable for such use.