Kluczowe dokumenty
W285803
Phenethyl alcohol
≥99%, FCC, FG
Synonim(y):
2-Phenylethanol, β-PEA, 2-Phenylethyl alcohol, Benzyl carbinol, PEA
Wybierz wielkość
220,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
meets purity specifications of JECFA
220,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
4.21 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 58 °C)
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5317 (lit.)
bp
219-221 °C/750 mmHg (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
gęstość
1.020 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
honey; floral; rose
ciąg SMILES
OCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Klucz InChI
WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
polecane
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?