W242705
Ethyl butyrate
≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
Butyric acid ethyl ester
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
gęstość pary
4 (vs air)
ciśnienie pary
15.5 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥98%
temp. samozapłonu
865 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.392 (lit.)
tw
120 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
gęstość
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
ethereal; fruity; pineapple; sweet
ciąg SMILES
CCCC(=O)OCC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Timolol transport from microemulsions trapped in HEMA gels.: This article examines the microemulsion systems for drug delivery, where ethyl butyrate could play a role in solubilizing components (Li CC et al., 2007).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
78.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
26 °C - closed cup