Merck
W297607
Sigma-Aldrich
Quinine monohydrochloride dihydrate
≥95%, FG
Synonim(y):
Quinine monohydrochloride dihydrate, Quinine hydrochloride dihydrate
Wybierz wielkość
W297607-SAMPLE-K
220,00 zł
100 G
800,00 zł
1 KG
1860,00 zł
5 KG
8380,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W297607-SAMPLE-K
220,00 zł
100 G
800,00 zł
1 KG
1860,00 zł
5 KG
8380,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24N2O2 · HCl · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.91
Numer FEMA:
2976
Beilstein:
6112655
Numer WE:
Nr Rady Europy:
715
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
14.155
NACRES:
NA.21
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Próba
≥95%
aktywność optyczna
[α]22/D −235°, c = 2 in 0.1 M HCl
mp
115-116 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
odorless
ciąg SMILES
Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].[H][C@@]12CCN(C[C@@H]1C=C)[C@@]([H])(C2)[C@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C20H24N2O2.ClH.2H2O/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;;/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;1H;2*1H2/t13-,14-,19-,20+;;;/m0.../s1
Klucz InChI
MPQKYZPYCSTMEI-FLZPLBAKSA-N
Zastosowanie
  • Rats can predict aversiveness of Active Pharmaceutical Ingredients.: This study explores the use of rats to predict the aversiveness of various active pharmaceutical ingredients (APIs), including Quinine hydrochloride dihydrate, by measuring behavioral responses. The findings suggest that animal models can be effective in preclinical assessments of API aversiveness, which is crucial for drug formulation and patient compliance (Soto et al., 2018).
  • Impact of sodium lauryl sulfate in oral liquids on e-tongue measurements.: This research investigates the influence of sodium lauryl sulfate on electronic tongue measurements of bitterness in oral liquid formulations containing Quinine hydrochloride dihydrate. The study highlights the importance of excipients in modifying taste perception, which is significant for developing palatable pharmaceutical products (Immohr et al., 2016).
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)