Merck
W303801
Sigma-Aldrich
Sucrose octaacetate
≥97%, FG
Synonim(y):
D-(+)-Sucrose octaacetate, Sucrose octaacetate
Wybierz wielkość
W303801-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
413,00 zł
10 KG
2620,00 zł
25 KG
4720,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W303801-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
413,00 zł
10 KG
2620,00 zł
25 KG
4720,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H38O19
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
678.59
Numer FEMA:
3038
Beilstein:
79290
Numer WE:
Nr Rady Europy:
4219
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
16.081
NACRES:
NA.21
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 175.105
Próba
≥97%
aktywność optyczna
[α]20/D +59°, c = 2.5 in ethanol
bp
260 °C (lit.)
mp
82-85 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
odorless
ciąg SMILES
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(COC(C)=O)O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]2OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C28H38O19/c1-12(29)37-9-20-22(40-15(4)32)24(42-17(6)34)25(43-18(7)35)27(45-20)47-28(11-39-14(3)31)26(44-19(8)36)23(41-16(5)33)21(46-28)10-38-13(2)30/h20-27H,9-11H2,1-8H3/t20-,21-,22-,23-,24+,25-,26+,27-,28+/m1/s1
Klucz InChI
ZIJKGAXBCRWEOL-SAXBRCJISA-N
Opis ogólny
Sucrose octaacetate is an acetylated analog of sucrose and a food-safe classical bitterant commonly used in food and dairy products.[1][2]
Zastosowanie
  • High-Degree Concentration Organic Solvent Forward Osmosis for Pharmaceutical Pre-Concentration.: Investigates the potential of organic solvent forward osmosis technologies in pharmaceutical applications, focusing on pre-concentration processes that may benefit from the stabilizing effects of sucrose octaacetate (Takada et al., 2024).
  • Nutrient-conditioned intake stimulation does not require a distinctive flavor cue in rats.: Explores behavioral responses in rats to various flavors including sucrose octaacetate, suggesting implications for understanding human dietary choices and the development of food additives (Sclafani et al., 2020).
  • Discrimination of Isointense Bitter Stimuli in a Beer Model System.: Examines the ability of individuals to distinguish between different bitter compounds, including sucrose octaacetate, in a controlled beer tasting model, which can influence food science and product development (Higgins and Hayes, 2020).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Explaining tolerance for bitterness in chocolate ice cream using solid chocolate preferences
Harwood ML, et al.
Journal of Dairy Science, 96(8), 4938-4944 (2013)
Odor-cued bitter taste avoidance
Coppola DM and Slotnick B
Chemical Senses, 43(4), 239-247 (2018)
Jaehoon Kim et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 22(2), 642-657 (2006-01-13)
Ultrathin organic films of sucrose octaacetate (SOA) were deposited on 12.5 cm diameter silicon wafer substrates using high-pressure free meniscus coating (hFMC) with liquid CO2 (l-CO2) as a coating solvent. The dry film thickness across the wafer and the morphology
Meriel L Harwood et al.
Journal of food science, 77(10), S390-S393 (2012-08-29)
Classical detection thresholds do not predict liking, as they focus on the presence or absence of a sensation. Recently however, Prescott and colleagues described a new method, the rejection threshold, where a series of forced choice preference tasks are used
John D Boughter et al.
Chemical senses, 27(2), 133-142 (2002-02-13)
Inbred mouse strains vary in their response to bitter-tasting compounds as assessed by 48 h preference tests. These differences are generally assumed to result from altered gustatory function, although such long-term tests could easily reflect additional factors. We developed a