Kluczowe dokumenty
W297003
Pyruvic acid
≥97%, FG
Synonim(y):
α-Ketopropionic acid, 2-Oxopropionic acid
Wybierz wielkość
226,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
meets purity specifications of JECFA
226,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
mp
11-12 °C (lit.)
gęstość
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
caramel; acidic; sour
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)
Klucz InChI
LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.