Przejdź do
1597005
USP
Siarczan chininy
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Quinine hemisulfate salt monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24N2O2 · 0.5H2O4S · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
391.47
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6113937
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
quinine
mol wt
monograph mol wt. 782.94
manufacturer/tradename
USP
mp
~225 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O.O.OS(O)(=O)=O.COc1ccc2nccc([C@@H](O)C3CC4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1.COc5ccc6nccc([C@@H](O)C7CC8CCN7C[C@@H]8C=C)c6c5
InChI
1S/2C20H24N2O2.H2O4S.2H2O/c2*1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;1-5(2,3)4;;/h2*3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;(H2,1,2,3,4);2*1H2/t2*13-,14-,19-,20+;;;/m00.../s1
InChI key
ZHNFLHYOFXQIOW-LPYZJUEESA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydającej Farmakopei.
Siarczan chininy jest solą siarczanową chininy, alkaloidu, otrzymywanego z kory gatunku Cinchona.
(C20H24N2O2)2. H2SO4. 2H2O
Application
Wzorzec referencyjny siarczanu chininy USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i testach określonych w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Kapsułki siarczanu chininy
  • Tabletki z siarczanem chininy
Biochem/physiol Actions
Potassium channel blocker. Antimalarial
Potassium channel blocker. Antimalarial, anticholinergic, antihypertensive, and hypoglycemic agent; alkaloid originally isolated from the Cinchona family of South American trees. Inhibits mitochondrial ATP-regulated potassium channel. Used to study the metabolism of biocrystalized heme, hemozoin, in malarial parasites and to study the toxicity of heme (FP)-complexes.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Q0200000PHR3233BP863
vibrant-m
BP863
Quinidine sulfate
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
BP
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
mp
~225 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
212-214 °C (dec.) (lit.)
mp
-
API family
quinine
API family
quinine
API family
quinidine
API family
quinidine
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Siarczan chininy
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)