Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
300 mg | Przewidywany termin wysyłki07 września 2026zSchnelldorf Distribution | 587,00 zł |
Informacje o tej pozycji
587,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 września 2026Szczegóły
grade
pharmaceutical primary standard
API family
quinine
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
General description
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename BP |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical |
| API family quinine | API family quinidine | API family quinidine | API family quinidine |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?