Merck
W254002
Sigma-Aldrich
Heptanal
≥95%, FCC, FG
Synonim(y):
Heptaldehyde, 1-Heptanal, Aldehyde C7, Enanthaldehyde, Oenanthaldehyde
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.19
Numer FEMA:
2540
Beilstein:
1560236
Numer WE:
Nr Rady Europy:
117
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
5.031
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
fatty; fresh; green
klasa czystości:
FG
Fragrance grade
Halal
pochodzenie biologiczne:
synthetic
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.413 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
gęstość
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
fatty; fresh; green
ciąg SMILES
CCCCCCC=O
InChI
1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h7H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
FXHGMKSSBGDXIY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Romina B Barrozo et al.
The European journal of neuroscience, 33(10), 1841-1850 (2011-04-15)
Innate behaviours in animals can be influenced by several factors, such as the environment, experience, or physiological status. This behavioural plasticity originates from changes in the underlying neuronal substrate. A well-described form of plasticity is induced by mating. In both
Hui Xu et al.
Journal of chromatography. A, 1217(16), 2371-2375 (2009-10-13)
In this paper, an ultrasound-assisted headspace liquid-phase microextraction with in-drop derivatization was developed for the extraction and determination of hexanal and heptanal as the biomarkers in human blood. In the method, a polychloroprene rubber (PCR) tube was utilized as container
Carla Cioffi et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (20)(20), 2129-2131 (2006-05-17)
The functionalisation of single wall carbon nanohorns via 1,3-dipolar cycloaddition has been achieved, and the products have been characterised by spectroscopy, microscopy and thermogravimetry.
Ning Li et al.
Analytical biochemistry, 342(2), 318-326 (2005-05-26)
In this work, we developed a new approach to the analysis of the lung cancer biomarkers, hexanal and heptanal in human blood that was based on headspace single-drop microextraction (HS-SDME) with droplet derivatization, followed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Aldehydes
Kevin Huvaere et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 59(16), 8718-8723 (2011-07-05)
The effect of two different antioxidants, EDTA and green tea extract (GTE), used individually or in combination, on the light-induced oxidation of reduced fat soft cheeses (0.2 and 6% fat) was investigated. In samples with 0.2% fat, lipid hydroperoxides as