W270806
Methyl hexanoate
≥99%, FG
Synonim(y):
Caproic acid methyl ester, Methyl caproate
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
agency
(EU Regulation 1223/2009)
(follows IFRA guidelines)
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.405 (lit.)
tw
151 °C (lit.)
mp
−71 °C (lit.)
gęstość
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
fruity; ethereal; pineapple
ciąg SMILES
CCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Effect of fat nature and aroma compound hydrophobicity on flavor release from complex food emulsions.: This study investigates how the nature of fat and the hydrophobicity of aroma compounds, including Methyl hexanoate, influence flavor release in complex food emulsions. The findings provide insights into the interactions between fat types and aroma compounds, which can help in the formulation of food products with optimized flavor profiles. (Relkin et al., 2004).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
99.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
37.5 °C - closed cup