Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
3 x 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1740,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
methyl caprate
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
bp
108 °C/10 mmHg, 224 °C (lit.)
mp
−14-−11 °C (lit.)
density
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h3-10H2,1-2H3
InChI key
YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Również do stosowania z monografiami USP, takimi jak:
- Monokaprylan glicerolu
- Mono- i dikaprylan glicerolu
- Mono- i dikaprylokaprylan glicerolu
- Monokaprylan glicerolu
- Trikaprylan glicerolu
- Kapsułki Saw Palmetto
- Sproszkowane Saw Palmetto
- Saw Palmetto
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade analytical standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) cleaning products |
| format neat | format - | format - | format neat |
| API family methyl caprate | API family - | API family methyl caprate | API family - |
| bp 108 °C/10 mmHg, 224 °C (lit.) | bp 108 °C/10 mmHg, 224 °C (lit.) | bp 108 °C/10 mmHg, 224 °C (lit.) | bp 108 °C/10 mmHg, 224 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaprynian metylu
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?