Merck
W241415
Sigma-Aldrich
Ethyl acetate
greener alternative
natural, ≥99%, FCC, FG
Synonim(y):
EtOAc
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
Numer FEMA:
2414
Beilstein:
506104
Numer WE:
Nr Rady Europy:
191
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.001
NACRES:
NA.21
klasa czystości
FG
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
gęstość pary
3 (20 °C, vs air)
ciśnienie pary
73 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
801 °F
okres trwałości
60 mo.
granice wybuchowości
2.2-11.5 %, 38 °F
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3720 (lit.)
tw
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
format
neat
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
fruity; ethereal
ciąg SMILES
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ethyl acetate can be used as a flavoring agent in the food industry. It is one of the volatile components identified in Spirulina platensis.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Zastosowanie
  • New piperazine derivatives helvamides B-C from the marine-derived fungus Penicillium velutinum ZK-14 uncovered by OSMAC (One Strain Many Compounds) strategy.: Ethyl acetate is utilized as a solvent to isolate new bioactive compounds from marine fungi, indicating its crucial role in drug discovery and natural product research (Borkunov et al., 2024).
  • Thermodynamic Analysis of Eplerenone in 13 Pure Solvents at Temperatures from 283.15 to 323.15 K.: This article provides comprehensive data on the solubility and thermodynamics of pharmaceutical compounds in ethyl acetate, demonstrating its importance in pharmaceutical formulations (Liu et al., 2024).
  • Disruption of NADPH Homeostasis by Total Flavonoids from Adinandra nitida Merr. ex Li Leaves Triggers ROS-Dependent p53 Activation Leading to Apoptosis in Non-Small Cell Lung Cancer Cells.: Ethyl acetate is used to extract bioactive flavonoids, contributing to research in cancer treatment by demonstrating the pro-apoptotic effects on lung cancer cells (Lan et al., 2024).
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Antibacterial activity of volatile component and various extracts of Spirulina platensis
Ozdemir G, et al.
Phytotherapy Research, 18(9), 754-757 (2004)
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 940-941 (1997)
Junwei Liu et al.
Planta, 241(6), 1435-1451 (2015-02-27)
Strigolactone changes and cross talk with ABA unveil a picture of root-specific hormonal dynamics under stress. Strigolactones (SLs) are carotenoid-derived hormones influencing diverse aspects of development and communication with (micro)organisms, and proposed as mediators of environmental stimuli in resource allocation
K J S Anand et al.
British journal of anaesthesia, 101(5), 680-689 (2008-08-30)
Relationships between plasma morphine concentrations and neonatal responses to endotracheal tube (ETT) suctioning are unknown in preterm neonates. Ventilated preterm neonates (n=898) from 16 centres were randomly assigned to placebo (n=449) or morphine (n=449). After an i.v. loading dose (100
Yuusuke Fujimoto et al.
PloS one, 7(11), e48685-e48685 (2012-11-13)
Combination therapy with ribavirin, interferon, and viral protease inhibitors could be expected to elicit a high level of sustained virologic response in patients infected with hepatitis C virus (HCV). However, several severe side effects of this combination therapy have been