Merck
W242217
Sigma-Aldrich
Ethyl benzoate
greener alternative
natural, ≥99%, FCC, FG
Synonim(y):
Benzoic acid ethyl ester, Benzoic ether, Ethyl benzene carboxylate
Wybierz wielkość
W242217-SAMPLE-K
229,00 zł
100 G
336,00 zł
1 KG
4080,00 zł
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W242217-SAMPLE-K
229,00 zł
100 G
336,00 zł
1 KG
4080,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.17
Numer FEMA:
2422
Beilstein:
1908172
Numer WE:
Nr Rady Europy:
261
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.726
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
gęstość pary
5.17 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 44 °C)
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
914 °F
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
współczynnik refrakcji
n20/D 1.504 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
mp
−34 °C (lit.)
gęstość
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
fruity; floral
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Klucz InChI
MTZQAGJQAFMTAQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Natural occurrence: Feijoa, guava, plum, raspberry, rum, strawberry, Virginia tobacco.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Zastosowanie
  • GC-MS Silylation Derivative Method to Characterise Black BIC Ballpoint 2-Phenoxyethanol Ratio Evaporation Profile-A Contribution to Ink Ageing Estimation.: This study uses GC-MS to analyze the evaporation profile of inks containing ethyl benzoate, aiding forensic science in the estimation of ink age on documents (Leal et al., 2023).
Działania biochem./fizjol.
Taste at 10 ppm
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 102-102 (2003)
Daniel I Perez et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(19), 6914-6925 (2009-09-15)
Thienylhalomethylketones, whose chemical, biological, and pharmaceutical data are here reported, are the first irreversible inhibitors of GSK-3beta described to date. Their inhibitory activity is likely related to the cysteine residue present in the ATP-binding site, which is proposed as a
Alexandra Vinagre et al.
The journal of adhesive dentistry, 17(2), 107-116 (2015-04-29)
This study compared the microtensile bond strengths (μTBS) of two etch-and-rinse (ER) (OptiBond FL [OBFL]; Prime & Bond NT [PBNT]) and three self-etching (SE) (Clearfil SE Bond [CSEB]; Xeno III [XIII]; Xeno V+ [XV+]) adhesives systems to bur-prepared human enamel
Katarzyna Niedojadło et al.
Plant cell reports, 34(12), 2201-2215 (2015-09-12)
Calreticulin expression is upregulated during sexual reproduction of Hyacinthus orientalis, and the protein is localized both in the cytoplasm and a highly specialized cell wall within the female gametophyte. Several evidences indicate calreticulin (CRT) as an important calcium (Ca(2+))-binding protein
Suvi-Katriina Ruokonen et al.
Journal of chromatography. A, 1405, 178-187 (2015-06-15)
The effect of three phosphonium and imidazolium ionic liquids (ILs) on the interaction between liposomes and common pharmaceuticals found in wastewaters was studied. The liposomes comprised zwitterionic phosphatidyl choline and negatively charged phosphatidyl glycerol. A set of common cationic, anionic
Questions
  1. How much is the content of the sample pack? 50mg, 100mg, 500mg etc.
    1 answer
    1. The SAMPLE-K quantities vary from product to product and lot to lot. There is no established quantity assigned. These are typically gram quantities intended for use in formulation evaluation, however some more expensive compounds may contain smaller amounts.