Merck
W213802
Sigma-Aldrich
Benzyl benzoate
≥99%, FCC, FG
Synonim(y):
Benzoic acid benzyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5COOCH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.24
Numer FEMA:
2138
Beilstein:
2049280
Numer WE:
Nr Rady Europy:
262
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.727
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 175.105
ciśnienie pary
1 mmHg ( 125 °C)
Próba
≥99%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
896 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.568 (lit.)
tw
323-324 °C (lit.)
mp
17-20 °C (lit.)
gęstość
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fruity; balsamic; floral; sweet
ciąg SMILES
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
Klucz InChI
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Benzyl benzoate is an aromatic ester that is used as a food flavoring agent. It has been identified as one of the main volatile aroma component of cranberry, mango and Egyptian Jasminum sambac flowers.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
298.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
148 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Yannai S
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients (2012)
Isolation and characterization of the volatile aroma compounds from the concrete headspace and the absolute of Jasminum sambac (L.) Ait.(Oleaceae) flowers grown in Egypt
Edris AE, et al
European Food Research and Technology, 226(3), 621-621 (2008)
Biosynthesis of benzaldehyde, benzyl alcohol and benzyl benzoate from benzoic acid in cranberry (Vaccinium macrocarpon)
Croteau R
Journal of Food Biochemistry, 1(4), 317-326 (1978)
Thomas S Lisse et al.
NPJ Regenerative medicine, 5, 13-13 (2020-06-23)
Glial-cell-derived neurotrophic factor (GDNF) is a well-studied neuroregenerative factor; however, the degree to which it supports hair formation and skin wound repair is not known. By using a Gfra1 (GDNF family receptor alpha 1) knock-in reporter mouse line, GDNF signaling
Contribution of volatile compounds to mango (Mangifera indica L.) aroma
Pino JA & Mesa J
Flavour and Fragrance Journal, 21(2), 207-213 (2006)