Merck
W289302
Sigma-Aldrich
3-Phenylpropyl isobutyrate
≥98%, FG
Synonim(y):
3-Phenylpropyl 2-methylpropanoate, Hydrocinnamyl isobutyrate
Wybierz wielkość
W289302-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
829,00 zł
10 KG
6940,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W289302-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
829,00 zł
10 KG
6940,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCO2(CH2)3C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.28
Numer FEMA:
2893
Numer WE:
Nr Rady Europy:
303
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.428
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.486 (lit.)
bp
282 °C (lit.)
gęstość
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
balsam; fruity; sweet
ciąg SMILES
CC(C)C(=O)OCCCc1ccccc1
InChI
1S/C13H18O2/c1-11(2)13(14)15-10-6-9-12-7-4-3-5-8-12/h3-5,7-8,11H,6,9-10H2,1-2H3
Klucz InChI
VBTAKMZSMFMLGT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3-Phenylpropyl isobutyrate belongs to the cinnamyl phenylpropyl group of fragrance materials.[1][2][3][4] It is the key volatile constituent of Roman camomile essential oil.[5]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Occurrence of 3-Phenylpropyl Isobutyrate in Roman Camomile Oil.
Bassols F & Thomas AF.
J. Essent. Oil Res., 3(5), 309-312 (1991)
Fragrance material review on 3-phenylpropyl isobutyrate.
Bhatia SP, et al.
Food And Chemical Toxicology, 49, S242-S245 (2011)
A toxicological and dermatological assessment of aryl alkyl alcohol simple acid ester derivatives when used as fragrance ingredients.
Belsito D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 50(2), 2-2 (2012)
A toxicologic and dermatologic assessment of cinnamyl phenylpropyl materials when used as fragrance ingredients
Belsito D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 49, S256-S267 (2011)
The FEMA GRAS assessment of cinnamyl derivatives used as flavor ingredients.
Adams TB, et al.
Food And Chemical Toxicology, 42(2), 157-185 (2004)