Przejdź do
E12907
Ethyl benzoate
≥99%
Synonim(y):
Benzoic acid ethyl ester
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
73,80 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
148,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
273,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-284-3
Beilstein/REAXYS Number:
1908172
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
liquid
73,80 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
5.17 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 44 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
914 °F
refractive index
n20/D 1.504 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
mp
−34 °C (lit.)
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, phenyl
SMILES string
CCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
MTZQAGJQAFMTAQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyl benzoate is a general reagent to construct molecules with phenyl pendants such as phenyl bearing pyrazine-boron fluorescent complex. It can be used to prepare Horner′s phosphonate intermediate in the total synthesis of diospongins A and B. It is also a flavoring agent used in food and fragrance industry.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B9550648116B6630
assay
≥99%
assay
-
assay
97%
assay
≥99.0%
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
liquid
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
mp
−34 °C (lit.)
mp
17-20 °C (lit.)
mp
41-45 °C (lit.)
mp
17-20 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.504 (lit.)
refractive index
n20/D 1.568 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.568 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
bp
323-324 °C (lit.)
bp
112-114 °C/3 mmHg (lit.)
bp
323-324 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl benzoate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
190.4 °F - closed cup
flash_point_c
88 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?