Merck
W217913
Sigma-Aldrich
Isobutyl alcohol
greener alternative
natural, ≥99%, FCC, FG
Synonim(y):
2-Methyl-1-propanol, Isobutanol, Isobutyl alcohol
Wybierz wielkość
W217913-SAMPLE-K
229,00 zł
1 KG
341,00 zł
8 KG
1450,00 zł
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W217913-SAMPLE-K
229,00 zł
1 KG
341,00 zł
8 KG
1450,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
Numer FEMA:
2179
Beilstein:
1730878
Numer WE:
Nr Rady Europy:
49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
2.001
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
gęstość pary
2.55 (vs air)
ciśnienie pary
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
801 °F
granice wybuchowości
10.6 %
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.396 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
108 °C
mp
−108 °C (lit.)
gęstość
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
ethereal; wine-like
ciąg SMILES
CC(C)CO
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Isobutyl alcohol is a water-soluble aliphatic alcohol that can be used as flavoring agent.[1] It has been identified as one of the aroma/flavor compounds produced by Saccharomyces cerevisiae during the semiaerobic fermentation of grapes to form wine.[2]
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Zastosowanie
  • Volatiles from nutritional fungal symbiont influence the attraction of Anisandrus maiche (Coleoptera: Curculionidae) to ethanol-baited traps.: This investigation revealed that volatiles emitted by fungal symbionts impact the attraction of Anisandrus maiche to ethanol-baited traps. The study suggests potential applications in pest management strategies by utilizing isobutanol and other volatiles (Tobin et al., 2024).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
82.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
28 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1443-1444 (1997)
The effects of grape must fermentation conditions on volatile alcohols and esters formed by Saccharomyces cerevisiae
Mauricio JC, et al
Journal of the Science of Food and Agriculture, 75(2), 155-160 (1997)
Han Li et al.
Science (New York, N.Y.), 335(6076), 1596-1596 (2012-03-31)
One of the major challenges in using electrical energy is the efficiency in its storage. Current methods, such as chemical batteries, hydraulic pumping, and water splitting, suffer from low energy density or incompatibility with current transportation infrastructure. Here, we report
D Norbäck et al.
Occupational and environmental medicine, 52(6), 388-395 (1995-06-01)
As a part of the worldwide European Community respiratory health survey, possible relations between symptoms of asthma, building characteristics, and indoor concentration of volatile organic compounds (VOCs) in dwellings were studied. The study comprised 88 subjects, aged 20-45 years, from
Arul M Varman et al.
Applied and environmental microbiology, 79(3), 908-914 (2012-11-28)
Global warming and decreasing fossil fuel reserves have prompted great interest in the synthesis of advanced biofuels from renewable resources. In an effort to address these concerns, we performed metabolic engineering of the cyanobacterium Synechocystis sp. strain PCC 6803 to