Przejdź do
1.01990
1-Butanol
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Butan-1-ol, alkohol n-butylowy, BuOH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
427,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
889,00 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1420,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5170,00 zł
3877,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
200-751-6
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
116-118 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
6.7 hPa ( 20 °C)
427,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
6.7 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
340 °C
potency
790 mg/kg LD50, oral (Rat), 3400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-11.3 % (v/v)
impurities
≤0.0008 meq/g Titrable acid, ≤0.01% Carbonyl compounds (as CO), ≤0.01 % (v/v) Butyraldehyde (GC), ≤0.05 % (v/v) 2-Butanol (GC), ≤0.1% Water, ≤0.1 % (v/v) Dibutyl ether (GC), ≤0.15 % (v/v) Isobutanol (GC)
evapn. residue
≤0.001%
color
clearAPHA: ≤10
pH
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
bp
116-118 °C/1013 hPa
mp
-89 °C
transition temp
flash point 34 °C
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCCC
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
General description
Rozpuszczalniki klasy EMSURE nadają się do szerokiego spektrum klasycznych zastosowań laboratoryjnych i są często używane w regulowanych i bardzo wymagających zastosowaniach laboratoryjnych. EMSURE zapewnia najlepsze na świecie i najobszerniejsze specyfikacje produktów. Deklarujemy, że nasz asortyment EMSURE jest zgodny z ACS, z częścią odczynnikową Farmakopei Europejskiej (Reag. Ph Eur), a także z normami ISO.
Application
  • Charakterystyka i porównanie smaków świeżej i dojrzałej fermentowanej papryki: Wpływ różnych odmian: 1-Butanol jest stosowany w metodach analitycznych do oceny profili smakowych w badaniach żywności, podkreślając jego znaczenie w chemii żywności i kontroli jakości (Liu M et al., 2024).
  • Kontrolowanie miękkiej zgnilizny zielonej papryki przez bakteriocynę paracin wx3 i jej wpływ na jakość przechowywania zielonej papryki: W badaniu wykorzystano 1-butanol w metodologii badania konserwacji i jakości zielonej papryki, wskazując na jego zastosowanie w technologii pozbiorczej i patologii roślin (Yi L et al., 2024).
  • Ścieżka w kierunku skalowalnej, energooszczędnej syntezy amoniaku za pomocą litu: Badania te wykorzystują 1-butanol w procesach związanych z energooszczędnymi technologiami syntezy, podkreślając jego potencjał w zrównoważonych zastosowaniach przemysłowych (Kani NC et al., 2024).
Other Notes
Odkryj EMSURE - aby być więcej niż pewnym!
Zapoznaj się z różnymi akcesoriami i sprzętem z zakresu bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
822262101988100988
1-Butanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
101990
1-Butanol
1-Butanol EMPLURA®
Supelco
822262
1-Butanol
1-Butanol for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
101988
1-Butanol
1-Butanol EMPROVE® ESSENTIAL, ChP, NF
SAFC
100988
1-Butanol
description
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
description
EMPLURA®
description
for liquid chromatography LiChrosolv®
description
EMPROVE® ESSENTIAL, ChP, NF
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
500
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
autoignition temp.
340 °C
autoignition temp.
340 °C
autoignition temp.
340 °C
autoignition temp.
340 °C
cation traces
Al: ≤0.00005%, Ba: ≤0.00001%, Cd: ≤0.000005%, Cr: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%, B: ≤0.000002%, Co: ≤0.000002%, Mg: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Ni: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Butanol
signalword
Danger
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
35 °C - Pensky-Martens closed cup
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
71-36-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)