Merck
W205303
Sigma-Aldrich
Ammonium sulfide solution
20 wt. % in H2O
Synonim(y):
Ammonium monosulfide, Diammonium sulphide, Diazanium sulfide
About This Item
Wzór liniowy:
(NH4)2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.14
Numer FEMA:
2053
Nr Rady Europy:
482
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
eCl@ss:
38030205
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
16.002
NACRES:
NA.21
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
Kosher
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 172.515
stężenie
20 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.388
gęstość
0.997 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
sulfurous
ciąg SMILES
N.N.S
InChI
1S/2H3N.H2S/h2*1H3;1H2
Klucz InChI
UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ammonium sulfide is an organosulfur compound, mainly used as a flavor ingredient due to its characteristic sulfurous odor.[1] The fried bacon aroma produced during the reaction of ammonium sulfide with isovaleraldehyde is due to 2,4,6-triisobutyl-4H-1,3,5-dithiazine and 3,5-diisobutyl-1,2,4-trithiolane formed during the reaction.[2]
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
90.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32.2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 146-146 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 146-146 (1997)
Characterization of bacon odor and other flavor components from the reaction of isovaleraldehyde and ammonium sulfide.
Shu CK, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 33(1), 130-132 (1985)
[Photographic models in the study and valuation of the silver reactions in histology. II. Optical density variation in enlarging exposure scale under the action of the ammonium sulphide on silver (author's transl)].
M Vialli et al.
Mikroskopie, 36(3-4), 117-127 (1980-06-01)
Shuxia Xu et al.
Luminescence : the journal of biological and chemical luminescence, 25(4), 294-299 (2009-07-07)
In the present work, Fe(3)O(4)-carbon nanotubes (CNTs) composite was explored as a sensing material candidate for ammonium sulfide. Intense chemiluminescence emission can be observed during the catalytic oxidation of ammonium sulfide on the surface of Fe(3)O(4)-CNTs composite. Based on this