Merck
208396
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) acetate tetrahydrate
reagent grade
Synonim(y):
Cobaltous acetate tetrahydrate
Wybierz wielkość
50 G
244,00 zł
250 G
397,00 zł
1 KG
1010,00 zł
244,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
244,00 zł
250 G
397,00 zł
1 KG
1010,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3COO)2Co · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.08
Beilstein:
3731397
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.55
244,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
Formularz
powder or crystals
stężenie
23.0-25.0% Co (EDTA titration)
ciąg SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC(=O)O[Co]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Co.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Klucz InChI
ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cobalt(II) acetate tetrahydrate, commonly used as bleach and drying agent, can be produced by reacting cobalt (II) carbonate and acetic acid.[1] It undergoes decomposition on heating up to 500°C under non-isothermal conditions.[2] Its crystals exhibit monoclinic crystal system having space group P21/c.[3] Cobalt(II) acetate tetrahydrate undergoes hydrothermal reaction with 1,3,5-benzenetricarboxylic acid (BTCH3) to afford Co3(BTC)2.12H2O.[4]
Zastosowanie
Cobalt(II) acetate tetrahydrate may be used as a cobalt source in the synthesis of cobalt nanoparticles[5] and cobalt oxide thin films. It may also be used to prepare cobalt(II)-aminophenyltetrazolate coordination polymer[6] and tricobalt complexes with mixed μ-acetato and μ-pyrazolato ligands.[7] Cobalt(II) acetate tetrahydrate enhances the reaction rate of oxidation of 1,4-dihydropyridines using hydrogen peroxide to the corresponding pyridine derivatives.[8]
Cobalt(II) acetate tetrahydrate may be used in the preparation of [Co3(OH)2(H2O)2(aptet)4] (aptet = 4-aminophenyltetrazolate)[6] and new tetradentate cobalt(II)-Schiff base complex.[9]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eagleson M
Concise Encyclopedia Chemistry, Eagleson M-Eagleson M (1994)
Chemical accuracy and precision in Rietveld analysis: The crystal structure of cobalt (II) acetate tetrahydrate.
Kaduk JA and Walt Partenheimer.
Powder Diffraction, 12(01), 27-39 (1997)
Construction of porous solids from hydrogen-bonded metal complexes of 1, 3, 5-benzenetricarboxylic acid.
Yaghi OM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 118(38), 9096-9101 (1996)
Cobalt nanoparticles synthesis from Co(CH3COO)2 by thermal decomposition.
Shao H, et al.
Journal of magnetism and magnetic materials, 304(1), e28-e30 (2006)
A synthetic strategy for a new series of oxo-centered tricobalt complexes with mixed bridging ligands of acetate and pyrazolate anions.
Yoshida J, et al.
Dalton Transactions, 42(7), 2406-2413 (2013)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf