Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 662,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Na2Se
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.94
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
215-212-0
MDL number:
662,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
powder
SMILES string
[Na][Se][Na]
InChI
1S/2Na.Se
InChI key
PNCGYTHKTDMKME-UHFFFAOYSA-N
General description
Sodium selenide is a useful selenylation reagent in organic synthesis. It can add a seleno group to a variety of organic substrates, such as alkenes, alkynes, and carbonyls. It is also used to synthesize organoselenium compounds, which are useful in various organic reactions.
Application
Sodium selenide can be used as a nucleophilic reagent in the reaction of ethynyl and bromoethynyl ketones to afford divinyl selenides and 1,3-enynes with high stereo- and regioselectivity. It is also used as a precursor and a stabilizing agent in the one-pot synthesis of cobalt selenide nanoparticles.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 99% | description ≥99.99% trace metals basis | description ≥99.0% (GC) |
| assay 95% | assay 99% | assay ≥99.99% trace metals basis | assay ≥99.0% (GC) |
| form powder | form - | form powder | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?