Przejdź do
455849
Ammonium hydrogensulfate
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Ammonium bisulfate, Ammonium sulfate monobasic
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
363,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
948,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)HSO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.11
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-265-5
MDL number:
Assay:
99.99% trace metals basis
Form:
crystalline
363,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
crystalline
impurities
≤200 mg/kg Trace metallic impurities analysis (ICP)
bp
350 °C (dec.)(lit.)
mp
121-145 °C (lit.)
density
1.79 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3N.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BIGPRXCJEDHCLP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Enhancement of Aesthetic Dental CAD-CAM Materials through Surface Etching with a Mixed Aqueous Solution of Ammonium Fluoride and Ammonium Hydrogen Sulfate - This study explores the potential of ammonium hydrogen sulfate in surface etching applications for dental materials, focusing on its low toxicity and effective etching capabilities (Y Nishizawa et al., 2024).
  • Thermodynamics of ammonioalunite precipitation in ammonium aluminum sulfate solution - Investigates the thermodynamic properties of ammonium aluminum sulfate solutions, providing insights into chemical processes involving ammonium hydrogen sulfate (X Yang et al., 2020).
  • Hygroscopic behavior and chemical composition evolution of internally mixed aerosols composed of oxalic acid and ammonium sulfate - Studies the hygroscopic properties of mixed aerosol particles, including those formed with ammonium hydrogen sulfate, to understand atmospheric chemical processes better (X Wang et al., 2017).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
155837791784
description
99.99% trace metals basis
description
97%
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, 97%
form
crystalline
form
solid
form
crystals
assay
99.99% trace metals basis
assay
97%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
density
1.79 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
impurities
≤200 mg/kg Trace metallic impurities analysis (ICP)
impurities
-
impurities
-
mp
121-145 °C (lit.)
mp
169-171 °C (lit.)
mp
169-171 °C (lit.)
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)