Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
520,00 zł
grade
technical
Quality Segment
concentration
34%, ~34% in H2O
SMILES string
N.N.OS(O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O3S/c;;1-4(2)3/h2*1H3;(H2,1,2,3)
InChI key
PQUCIEFHOVEZAU-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical, 34% | description 20% in H2O | description 40-48 wt. % in H2O | description 92% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| grade technical | grade - | grade - | grade - |
| concentration 34%, ~34% in H2O | concentration 20% in H2O, 20.0-24.0% (titration by Na2S2O3) | concentration 40-48 wt. % in H2O, 40.0-48.0% (titration by Na2S2O3) | concentration - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-11-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?