Kluczowe dokumenty
515809
Ammonium sulfide solution
40-48 wt. % in H2O
Wybierz wielkość
495,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
495,00 zł
Polecane produkty
Formularz
liquid
Poziom jakości
stężenie
40-48 wt. % in H2O
40.0-48.0% (titration by Na2S2O3)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.467
bp
40 °C
gęstość
1 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
N.N.S
InChI
1S/2H3N.H2S/h2*1H3;1H2
Klucz InChI
UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
68.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
20 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)