Merck
T38105
Sigma-Aldrich
p-Tolylacetic acid
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
4-Methylphenylacetic acid
Wybierz wielkość
25 G
407,00 zł
407,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
407,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.17
Beilstein:
2043528
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
407,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
bp
265-267 °C (lit.)
mp
88-92 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-2-4-8(5-3-7)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
GXXXUZIRGXYDFP-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)