Merck
T38091
Sigma-Aldrich
m-Tolylacetic acid
99%
Synonim(y):
3-Methylphenylacetic acid
Wybierz wielkość
5 G
63,00 zł
63,00 zł
Cena katalogowa126,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
63,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
63,00 zł
Cena katalogowa126,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
mp
64-66 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cccc(CC(O)=O)c1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
GJMPSRSMBJLKKB-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[Further studies on the metabolic behavior of some aromatic and hydroaromatic mono- and dicarboxylic acids].
K BERNHARD et al.
Hoppe-Seyler's Zeitschrift fur physiologische Chemie, 310(1-2), 37-43 (1958-01-01)
A A Nomeir et al.
Analytical biochemistry, 135(2), 296-303 (1983-12-01)
A method utilizing high-performance liquid chromatography (HPLC) has been developed for the analysis of tri-o-cresyl phosphate (TOCP) and its possible metabolites, o-cresyl dihydrogen phosphate, di-o-cresyl hydrogen phosphate, o-hydroxybenzyl alcohol, o-cresol, saligenin cyclic-o-tolyl phosphate [2-(o-cresyl)-4H-1:3:2:benzodioxaphosphoran-2-one], salicylic acid, salicylaldehyde, hydroxymethyl TOCP (di-o-cresyl