Merck
M19007
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenylacetic acid
≥99%
Wybierz wielkość
5 G
176,00 zł
25 G
392,00 zł
176,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
176,00 zł
25 G
392,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.17
Beilstein:
2614004
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
176,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99%
mp
65-69 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cccc(CC(O)=O)c1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
LEGPZHPSIPPYIO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Phytotoxins in Rhizoctonia solani: isolation and biological activity of m-hydroxy- and m-methoxyphenylacetic acids.
N B Mandava et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 28(1), 71-75 (1980-01-01)
M Chen et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 45(7), 2023-2029 (2001-06-16)
Our previous studies have shown that chalcones exhibit potent antileishmanial and antimalarial activities in vitro and in vivo. Preliminary studies showed that these compounds destroyed the ultrastructure of Leishmania parasite mitochondria and inhibited the respiration and the activity of mitochondrial
Georgios I Panoutsopoulos et al.
Chemical research in toxicology, 17(10), 1368-1376 (2004-10-19)
Aliphatic aldehydes have a high affinity toward aldehyde dehydrogenase activity but are relatively poor substrates of aldehyde oxidase and xanthine oxidase. In addition, the oxidation of xenobiotic-derived aromatic aldehydes by the latter enzymes has not been studied to any great
Bohang Zhou et al.
European journal of medicinal chemistry, 200, 112415-112415 (2020-05-27)
As simple analogues of the natural compound chelerythrine, a novel anti-cholinesterase 2-phenylisoquinolin-2-ium scaffold was designed by structure imitation. The activity evaluation led to the discovery of seven compounds with potent anti-acetylcholinesterase activity with IC50 values of ≤0.72 μM, superior to chelerythrine
Ramisetti Nageswara Rao et al.
Chirality, 24(4), 339-344 (2012-02-22)
(R)-(-)-α-Methoxy phenyl acetic acid, (S)-(-)-1,1'-(2-naphthol), and (R)-(+)-α-methoxy-α-trifluoromethyl phenyl acetic acid were evaluated as chiral shift reagents (CSRs) for (1)H NMR spectroscopic resolution and determination of R and S enantiomers of modafinil (MDL) in bulk drugs and formulations. Effects of the