117714
3-Methoxybenzoic acid
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
m-Anisic acid, m-Methylsalicylic acid
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
tw
170-172 °C/10 mmHg (lit.)
mp
105-107 °C (lit.)
rozpuszczalność
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
ciąg SMILES
COc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
XHQZJYCNDZAGLW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3