N20204
4-Nitrophenylacetic acid
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Postać
powder
mp
150-155 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c10-8(11)5-6-1-3-7(4-2-6)9(12)13/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Klucz InChI
YBADLXQNJCMBKR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3