Merck
130052
Sigma-Aldrich
N-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.13
Beilstein:
107811
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
tw
87-90 °C/22 mmHg (lit.)
gęstość
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cccn1C
InChI
1S/C6H7NO/c1-7-4-2-3-6(7)5-8/h2-5H,1H3
Klucz InChI
OUKQTRFCDKSEPL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde was used to prepare 3-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)propanoic acid.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Yu Luo et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 18(14), 5048-5055 (2010-07-20)
A series of novel benzimidazole derivatives were synthesized and evaluated for their anti-hepatitis B virus (HBV) activity and cytotoxicity in the HepG2.2.15 cell line. The preliminary SAR was discussed. Compound 12a, with IC50<0.41 microM and SI>81.2, was the most promising