Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 165,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 291,00 zł |
Informacje o tej pozycji
165,00 zł
Quality Segment
assay
99.998%
mp
210 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NOS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO4S/c1-5-6(2,3)4/h1H2,(H,2,3,4)
InChI key
DQPBABKTKYNPMH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
HOSA may be used as an aminating reagent in the synthesis of:
- 1-aminotetrazoles and 2-aminotetrazoles
- N-aminopiperidine (NAPP)
- 1H,1′ H-2,2′-biimidazole-1,1′-diamine
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.998% | description 97% | description ReagentPlus®, 99% | description 50 wt. % in H2O |
| assay 99.998% | assay 97% | assay 99% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 210 °C (dec.) (lit.) | mp 210 °C (dec.) (lit.) | mp 155-157 °C (dec.) (lit.) | mp 8 °C (46 °F) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydroxylamine-O-sulfonic acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?