Merck
P58200
Sigma-Aldrich
syn-2-Pyridinealdoxime
≥99%
Synonim(y):
(E)-2-pirydyloaldoksym, Oksym (E)-2-pirydynokarboksyaldehydu, Oksym [C(E)]-2-pirydynokarboksaldehydu, aldoksym syn-2-pirydyny, syn-pirydyn-2-aldoksym
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
crystals
mp
110-112 °C (lit.)
ciąg SMILES
O\N=C\c1ccccn1
InChI
1S/C6H6N2O/c9-8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-5,9H/b8-5+
Klucz InChI
MTFJSAGADRTKCI-VMPITWQZSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1