131490
4-Methylpyridine
98%
Synonim(y):
4-Picoline, 4-Methylpyridine
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.2 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
4 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
1000 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.504 (lit.)
tw
145 °C (lit.)
mp
2.4 °C (lit.)
gęstość
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccncc1
InChI
1S/C6H7N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3
Klucz InChI
FKNQCJSGGFJEIZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-picoline (4-Mepy) forms isostructural complexes with iron and cobalt phthalocyanines.
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C - closed cup