Przejdź do zawartości
8.20714
Oksym 4-pirydynokarbaldehydu
for synthesis
Synonim(y):
Izonikotinaldoksym
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
4-(CH=NOH)C5H4N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.12
UNSPSC Code:
12352126
EC Index Number:
211-796-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.01 hPa ( 50 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
potency
655 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
130-133 °C
transition temp
flash point >110 °C (DIN 51758)
solubility
10 g/L
bulk density
610 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1C=CC(=CN=O)C=C1
InChI
1S/C6H6N2O/c9-8-5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5,7H
InChI key
XFNAGAQPPRZSFP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 130 °C
Melting range (upper value): ≤ 133 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)