Merck
P2205
Sigma-Aldrich
Pentachloronitrobenzene
≥94%
Synonim(y):
PCNB, Quintozene
Wybierz wielkość
5 G
127,00 zł
100 G
211,00 zł
500 G
501,00 zł
127,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
127,00 zł
100 G
211,00 zł
500 G
501,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6Cl5NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.33
Beilstein:
1914324
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
127,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥94%
95%
mp
140-143 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6Cl5NO2/c7-1-2(8)4(10)6(12(13)14)5(11)3(1)9
Klucz InChI
LKPLKUMXSAEKID-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
<ul>
<li><strong>Pentachloronitrobenzen Wpływ na środowisko:</strong> Pentachloronitrobenzen (PCNB) jest fungicydem chloroorganicznym szeroko stosowanym do zaprawiania nasion i gleby w celu zwalczania różnych patogenów grzybiczych, a także zakłóca rozwój ściany komór u myszy poprzez hamowanie proliferacji kardiomiocytów, podkreślając jego znaczący wpływ biologiczny i budząc obawy o jego bezpieczeństwo dla środowiska (Gao et al., 2024).</li>
</ul>
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J-M Durgnat et al.
Food additives and contaminants, 22(12), 1224-1230 (2005-12-17)
Ginseng extracts are available as ingredients for improving energy and vitality and can be used in functional foods and as flavouring ingredients. A survey was been performed to determine the content of pesticides and toxic metals in ginseng extracts. Forty-seven
J Alexandra Hakala et al.
Environmental science & technology, 41(21), 7337-7342 (2007-11-30)
Nitroaromatic pesticides (NAPs) are hydrophobic contaminants that can accumulate in sediments by the deposition of suspended solids from surface waters. Fe(II) and dissolved organic matter (DOM), present in suboxic and anoxic zones of freshwater sediments, can transform NAPs in natural
Didem Okutman Tas et al.
Environmental science & technology, 39(21), 8264-8272 (2005-11-22)
The reductive transformation of pentachloronitrobenzene (PCNB), an organochlorine fungicide, was investigated with a mixed, methanogenic culture developed from a contaminated estuarine sediment. Batch assays performed with this enrichment culture resulted in the biotransformation of PCNB to pentachloroaniline (PCA), which was
Ting Xu et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 55(10), 3764-3770 (2007-04-26)
A competitive enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for pentachloronitrobenzene (PCNB), a fungicide and chemical intermediate, was developed using a polyclonal antiserum produced against a hapten-protein conjugate of pentachlorophenoxypropionic acid-bovine serum albumin (BSA). An indirect competitive ELISA of PCNB showed an IC50
Eva Holt et al.
Chemosphere, 88(3), 364-370 (2012-04-21)
Chlorinated pesticides can contain impurities of dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans (PCDD/Fs), and their precursors, as a result of various manufacturing processes and conditions. As precursor formation of PCDD/Fs can also be mediated by ultraviolet light (UV), this study investigated whether PCDD/Fs
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Does this product (pentachloronitrobenzene) dissolve in water or is another diluent necessary?
    1 answer
    1. This product has a very limited water solubility. It is not advisable to use water as a solvent for this compound. Instead, it is soluble in methanol and potentially other organic solvents. Please check the references below:_x000D_
      https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jf061673p_x000D_
      https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es050407%2B