Przejdź do
R8626
Rifamycin SV sodium salt
potency: ≥ 900 IU/mg (anhydrous basis)
Synonim(y):
2,7-(Epoxypentadeca(1,11,13)trienimino)naphtho(2,1-b)furan-1,11(2H)-dione, 5,6,9,17,19,21-hexahydroxy-23-methoxy-2,4,12,16,18,20,22-heptamethyl- 21-acetate monosodium salt, Rifamycin SV monosodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
527,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1830,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H46NNaO12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
719.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51283601
NACRES:
NA.76
EC Number:
238-965-7
527,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
potency
≥ 900 IU/mg (anhydrous basis)
solubility
ethanol: soluble 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
SMILES string
[Na+].CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)Oc3c(C)c(O)c4c(O)c(NC(=O)C(C)=C\C=C\[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)cc([O-])c4c3C2=O
InChI
1S/C37H47NO12.Na/c1-16-11-10-12-17(2)36(46)38-23-15-24(40)26-27(32(23)44)31(43)21(6)34-28(26)35(45)37(8,50-34)48-14-13-25(47-9)18(3)33(49-22(7)39)20(5)30(42)19(4)29(16)41;/h10-16,18-20,25,29-30,33,40-44H,1-9H3,(H,38,46);/q;+1/p-1/b11-10+,14-13+,17-12-;/t16-,18+,19+,20+,25-,29-,30+,33+,37-;/m0./s1
InChI key
YVOFSHPIJOYKSH-NLYBMVFSSA-M
General description
Chemical structure: macrolide
Application
Rifamycin SV is a broad-spectrum semisynthetic antimicrobial agent of the rifamycin group. It is used to study potential genes, such as rif15 and rif16, which may be involved in the conversion of rifamycin SV into rifamycin B.
Biochem/physiol Actions
Rifamycin SV inhibits selective (E. coli, B. subtilis) bacterial DNA-dependent RNA polymerase by binding to the polymerase β-subunit, a mechanism similar to rifabutin. It acts as a selective cytochrome P450 3A4 inducer. It is active against Gram-positive bacteria and is moderately active against Gram-negative organisms.
Packaging
1g,5g
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Light sensitive. Air sensitive. Store under inert gas
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R3501R9904R7382
description
potency: ≥ 900 IU/mg (anhydrous basis)
description
≥95% (HPLC), powder or crystals
description
-
description
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥95% (HPLC), powder or crystals
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycobacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycobacteria, viruses, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycobacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
solubility
ethanol: soluble 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
potency
≥ 900 IU/mg (anhydrous basis)
potency
-
potency
-
potency
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)