Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 294,00 zł |
Informacje o tej pozycji
294,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
140-143 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
[O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6Cl5NO2/c7-1-2(8)4(10)6(12(13)14)5(11)3(1)9
InChI key
LKPLKUMXSAEKID-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format - | format - | format neat |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| grade analytical standard | grade certified reference material | grade - | grade analytical standard |
| product line PESTANAL® | product line - | product line - | product line PESTANAL® |
| mp 140-143 °C (lit.) | mp 140-143 °C (lit.) | mp 140-143 °C (lit.) | mp - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quintozene
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
hcodes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?