Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 992,00 zł 744,00 zł |
Informacje o tej pozycji
744,00 zł
Cena katalogowa992,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
functional group
amine
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)N=NS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H11N3O3S.Na/c1-11(2)8-5-3-7(4-6-8)9-10-15(12,13)14;/h3-6H,1-2H3,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
IWDQPCIQCXRBQP-UHFFFAOYSA-M
Application
- Cloning and characterization of GABA transporter
- Activity of anti-RSV carbonucleosides
- Inhibition by fungicides of urea hydrolysis and nitrification of urea nitrogen in soil
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description PESTANAL®, analytical standard | description ≥95.0% (Hg) | description 97% |
| assay ≥98% | assay - | assay ≥95.0% (Hg) | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. room temp |
| form powder | form - | form - | form powder, crystals or chunks |
| functional group amine | functional group - | functional group - | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fenaminosulf
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
140-56-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?